Drukuj
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR951446-25G OR951446-100G
APOSOR951446-25GEA 319 PLN
APOSOR951446-25G APOSOR951446-100G
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride 98%
Methyl 7-aminoheptanoate hydrochloride
Formuła: C₈H₁₇NO₂·ClH
MW: 195.687 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09029389
Numer CAS: 17994-94-4