Drukuj
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951426-10G OR951426-1G OR951426-5G
APOSOR951426-10GEA 2510 PLN
APOSOR951426-10G APOSOR951426-1G APOSOR951426-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid 95%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzoic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07352166
Numer CAS: 59663-66-0