Drukuj
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951389-1G OR951389-250MG
APOSOR951389-1GEA 1070 PLN
APOSOR951389-1G APOSOR951389-250MG
4-(4-Piperidyl)-1-butanol 95%
4-(4-Piperidyl)-1-butanol
Formuła: C₉H₁₉NO
MW: 157.253 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02178381
Numer CAS: 57614-92-3