Drukuj
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N-Benzyl-D-Serine-OMe Ester, Methyl (2R)-2-(benzylamino)-3-hydroxypropanoate, D-N-Benzylserine Methyl Ester
OR951335-1G OR951335-5G
APOSOR951335-1GEA 795 PLN
APOSOR951335-1G APOSOR951335-5G
D-N-Benzylserine methyl ester 96%
D-N-Benzylserine methyl ester
Formuła: C₁₁H₁₅NO₃
MW: 209.242 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12198843
Numer CAS: 131110-76-4