Drukuj
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl (E)-2-Cyano-3-phenylacrylate
OR951313-1G OR951313-5G
APOSOR951313-1GEA 464 PLN
APOSOR951313-1G APOSOR951313-5G
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester 95%
2-Cyano-3-phenyl-acrylic acid methyl ester
Formuła: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.195 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025864
Numer CAS: 14533-86-9