Drukuj
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-2-((1-Phenylethyl)amino)acetic acid
OR951255-25G OR951255-5G
APOSOR951255-25GEA 749 PLN
APOSOR951255-25G APOSOR951255-5G
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid 98%
(S)-[(1-Phenylethyl)amino]acetic acid
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179.216 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11656778
Numer CAS: 78397-14-5