Drukuj
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR951105-1G OR951105-5G
APOSOR951105-1GEA 1880 PLN
APOSOR951105-1G APOSOR951105-5G
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine 95%
[(Adamantan-1-yl)methyl](methyl)amine
Formuła: C₁₂H₂₁N
MW: 179.302 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07658364
Numer CAS: 153461-22-4