Drukuj
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR951032-1G OR951032-25G OR951032-5G
APOSOR951032-1GEA 801 PLN
APOSOR951032-1G APOSOR951032-25G APOSOR951032-5G
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 4-pyridylacetate hydrochloride
Formuła: C₈H₉NO₂·ClH
MW: 187.624 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236622
Numer CAS: 70199-68-7