Drukuj
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetic acid
OR951002-1G OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA 2510 PLN
APOSOR951002-1G APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formuła: C₈H₅ClO₃
MW: 184.577 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02656397
Numer CAS: 7099-88-9