Drukuj
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR950707-1G OR950707-250MG
APOSOR950707-1GEA 667 PLN
APOSOR950707-1G APOSOR950707-250MG
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol
Formuła: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09999718
Numer CAS: 1378814-84-6