Drukuj
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR950321-100MG OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA 638 PLN
APOSOR950321-100MG APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Formuła: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237.096 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13396249
Numer CAS: 72459-45-1