Drukuj
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR949833-1G OR949833-250MG
APOSOR949833-1GEA 3600 PLN
APOSOR949833-1G APOSOR949833-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO·ClH
MW: 185.651 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09026861
Numer CAS: 1095270-80-6