Drukuj
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 400 PLN
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09033531
Numer CAS: 35715-67-4