Drukuj
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR948787-100MG OR948787-1G OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA 2630 PLN
APOSOR948787-100MG APOSOR948787-1G APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Formuła: C₇H₉BrClN₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17015882
Numer CAS: 842144-03-0