Drukuj
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclobutylacetic acid, Boc-L-cyclobutylglycine
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 3270 PLN
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.273 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659975
Numer CAS: 155905-77-4