Drukuj
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 487 PLN
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formuła: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09880021
Numer CAS: 64823-22-9