Drukuj
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR947312-1G OR947312-250MG
APOSOR947312-1GEA 2230 PLN
APOSOR947312-1G APOSOR947312-250MG
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.183 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18394271
Numer CAS: 52786-67-1