Drukuj
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 3950 PLN
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Formuła: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09037852
Numer CAS: 56904-09-7