Drukuj
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 5450 PLN
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formuła: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.305 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18432596
Numer CAS: 1260422-99-8