Drukuj
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 911 PLN
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BNO₃
Temp. topnienia: 275…277 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08235080
Numer CAS: 874459-76-4