Drukuj
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 406 PLN
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formuła: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Temp. topnienia: 50 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11616340
Numer CAS: 1006037-03-1