Drukuj
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR946450-10G OR946450-1G OR946450-5G
APOSOR946450-10GEA 2510 PLN
APOSOR946450-10G APOSOR946450-1G APOSOR946450-5G
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Chloro-N-methyl-6-nitroaniline
Formuła: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.596 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06408851
Numer CAS: 75438-12-9