Drukuj
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid
OR9464-1G OR9464-5G
APOSOR9464-1GEA 621 PLN
APOSOR9464-1G APOSOR9464-5G
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid 98%
4-(2-Ethoxy-2-oxoethoxy)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₃BO₅
MW: 224.018 g/mol
Temp. topnienia: 145…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08235079
Numer CAS: 282116-97-6