Drukuj
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR946373-10G OR946373-1G OR946373-5G
APOSOR946373-10GEA 3770 PLN
APOSOR946373-10G APOSOR946373-1G APOSOR946373-5G
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N,N-dimethylbenzamide
Formuła: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197.661 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11208394
Numer CAS: 442910-26-1