Drukuj
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR945918-1G OR945918-250MG
APOSOR945918-1GEA 4210 PLN
APOSOR945918-1G APOSOR945918-250MG
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid 95%
5-Chloro-2-methylpyrimidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.569 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00223741
Numer CAS: 74840-47-4