Drukuj
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR945414-1G OR945414-250MG
APOSOR945414-1GEA 580 PLN
APOSOR945414-1G APOSOR945414-250MG
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride 95%
Methyl 2-aminopent-4-enoate hydrochloride
Formuła: C₆H₁₁NO₂·ClH
MW: 165.618 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25955960
Numer CAS: 115289-55-9