Drukuj
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2,3-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR944683-1G OR944683-250MG
APOSOR944683-1GEA 2080 PLN
APOSOR944683-1G APOSOR944683-250MG
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone 95%
2,3-Dimethyl-p-benzoquinone
Formuła: C₈H₈O₂
MW: 136.148 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01663149
Numer CAS: 526-86-3