Drukuj
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl 2-(methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-carboxylate
OR944682-1G OR944682-250MG
APOSOR944682-1GEA 766 PLN
APOSOR944682-1G APOSOR944682-250MG
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester 95%
4,5-Dihydro-2-(methylthio)-1H-imidazole-1-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₆H₁₀N₂O₂S
MW: 174.221 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25965248
Numer CAS: 60546-77-2