Drukuj
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR9446-100MG OR9446-250MG
APOSOR9446-100MGEA 204 PLN
APOSOR9446-100MG APOSOR9446-250MG
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
[3-(Thien-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]acetic acid
Formuła: C₉H₈N₂O₂S
MW: 208.237 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00665861
Numer CAS: 959582-96-8