Drukuj
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR944568-1G OR944568-250MG
APOSOR944568-1GEA 638 PLN
APOSOR944568-1G APOSOR944568-250MG
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid 95%
2-(4-Methylcyclohexyl)acetic acid
Formuła: C₉H₁₆O₂
MW: 156.222 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074993
Numer CAS: 6603-71-0