Drukuj
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR944487-1G OR944487-250MG
APOSOR944487-1GEA 1180 PLN
APOSOR944487-1G APOSOR944487-250MG
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanamine
Formuła: C₈H₉Cl₂N
MW: 190.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06761788
Numer CAS: 133773-29-2