Drukuj
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-Methoxy-4-methylpiperidine hydrochloride
OR944010-1G OR944010-250MG OR944010-500MG
APOSOR944010-1GEA 3600 PLN
APOSOR944010-1G APOSOR944010-250MG APOSOR944010-500MG
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride 97%
4-Methoxy-4-methyl-piperidine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₅NO·ClH
MW: 165.661 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12755739
Numer CAS: 3970-73-8