Drukuj
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine
OR943848-1G OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA 4030 PLN
APOSOR943848-1G APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formuła: C₈H₁₀N₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09994896
Numer CAS: 1020033-70-8