Drukuj
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR943807-1G OR943807-250MG
APOSOR943807-1GEA 1450 PLN
APOSOR943807-1G APOSOR943807-250MG
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one 95%
7-Chloro-2,3-dihydro-1,8-naphthyridin-4(1H)-one
Formuła: C₈H₇ClN₂O
MW: 182.607 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09834137
Numer CAS: 76629-10-2