Drukuj
2-Oxopropyl benzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR943264-1G OR943264-5G
APOSOR943264-1GEA 414 PLN
APOSOR943264-1G APOSOR943264-5G
2-Oxopropyl benzoate 95%
2-Oxopropyl benzoate
Formuła: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01660185
Numer CAS: 6656-60-6