Drukuj
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 3670 PLN
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formuła: C₇H₅ClN₂O
MW: 168.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11845367
Numer CAS: 927413-64-7