Drukuj
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR943164-1G OR943164-5G
APOSOR943164-1GEA 284 PLN
APOSOR943164-1G APOSOR943164-5G
3-Nitro-DL-phenylalanine 97%
3-Nitro-DL-phenylalanine
Formuła: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210.187 g/mol
Temp. topnienia: 230…240 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00069003
Numer CAS: 22888-56-8