Drukuj
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 3160 PLN
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formuła: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00955763
Numer CAS: 17228-63-6