Drukuj
5,6-Dihydro-7H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-7-one ≥98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR943014-100MG OR943014-250MG OR943014-50MG
APOSOR943014-100MGEA 4550 PLN
APOSOR943014-100MG APOSOR943014-250MG APOSOR943014-50MG
5,6-Dihydro-7H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-7-one ≥98%
5,6-Dihydro-7H-pyrrolo[1,2-c]imidazol-7-one
Formuła: C₆H₆N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD17013182
Numer CAS: 426219-43-4