Drukuj
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR942500-1G OR942500-250MG
APOSOR942500-1GEA 2090 PLN
APOSOR942500-1G APOSOR942500-250MG
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.173 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00184668
Numer CAS: 3187-58-4