Drukuj
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR942472-1G OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA 2870 PLN
APOSOR942472-1G APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Formuła: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16998610
Numer CAS: 1243357-05-2