Drukuj
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR942363-1G OR942363-250MG
APOSOR942363-1GEA 348 PLN
APOSOR942363-1G APOSOR942363-250MG
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile 95%
3-(tert-Butyl)-2-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.227 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16999197
Numer CAS: 340131-70-6