Drukuj
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR942301-1G OR942301-5G
APOSOR942301-1GEA 211 PLN
APOSOR942301-1G APOSOR942301-5G
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate 95%
Methyl 3-(4-formylphenyl)acrylate
Formuła: C₁₁H₁₀O₃
Temp. topnienia: 86…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00157179
Numer CAS: 58045-41-3