Drukuj
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: N,4-Dimethylpyridin-2-amine
OR942290-1G OR942290-250MG
APOSOR942290-1GEA 2990 PLN
APOSOR942290-1G APOSOR942290-250MG
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine 95%
Methyl-(4-methyl-pyridin-2-yl)-amine
Formuła: C₇H₁₀N₂
MW: 122.168 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00956049
Numer CAS: 45699-12-5