Drukuj
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR942036-1G OR942036-250MG
APOSOR942036-1GEA 3770 PLN
APOSOR942036-1G APOSOR942036-250MG
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride 95%
(3-Amino-4-methoxy-phenyl)-acetonitrile hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀N₂O·ClH
MW: 198.649 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD26792440
Numer CAS: 857544-25-3