Drukuj
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl N-(6-oxohexyl)carbamate
OR941901-250MG OR941901-1G
APOSOR941901-250MGEA 2910 PLN
APOSOR941901-250MG APOSOR941901-1G
6-Aminohexanal, N-BOC protected 95%
6-Aminohexanal, N-BOC protected
Formuła: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215.289 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD12031715
Numer CAS: 80860-42-0