Drukuj
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941422-1G OR941422-250MG
APOSOR941422-1GEA 2870 PLN
APOSOR941422-1G APOSOR941422-250MG
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol 95%
5-Chloro-2-dimethylamino-phenol
Formuła: C₈H₁₀ClNO
MW: 171.624 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16998110
Numer CAS: 57649-14-6