Drukuj
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941093-1G OR941093-5G
APOSOR941093-1GEA 1350 PLN
APOSOR941093-1G APOSOR941093-5G
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate 95%
tert-Butyl 2-cyclopentylidenehydrazinecarboxylate
Formuła: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198.262 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00471042
Numer CAS: 79201-39-1