Drukuj
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941089-1G OR941089-250MG
APOSOR941089-1GEA 3160 PLN
APOSOR941089-1G APOSOR941089-250MG
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride 95%
1-Methyl-1H-indol-2-amine hydrochloride
Formuła: C₉H₁₀N₂·ClH
MW: 182.65 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD15143632
Numer CAS: 42456-82-6