Drukuj
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR941067-1G OR941067-5G
APOSOR941067-1GEA 115 PLN
APOSOR941067-1G APOSOR941067-5G
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate 95%
Methyl 4-amino-3,5-dimethylbenzoate
Formuła: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09833906
Numer CAS: 3095-48-5